Merck
APO455837882
Apollo Scientific Ltd
4-(Trifluoroacetyl)morpholine
Größe auswählen
1 G
CHF 60.90
5 G
CHF 63.10
Lieferanten-SKU: PC7255-1G
CHF 60.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 60.90
5 G
CHF 63.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC7255-1G
CHF 60.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
mp (Schmelzpunkt)
>110
Dichte
1.3616
Iupac Name
4-(trifluoroacetyl)morpholine
Inchi Code
1S/C6H8F3NO2/c7-6(8,9)5(11)10-1-3-12-4-2-10/h1-4H2
InChIKey
UTPCRKXZUFAUIB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-trifluoroacetylmorpholine
Synonym
1-(Morpholin-4-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 4-(2,2,2-Trifluoroethanoyl)morpholine
Flash Point
90-91/16.7mm
Melting Point
>110
Dichte
1.3616
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-trifluoroacetylmorpholine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)