Wichtige Dokumente
APO455837548
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC6221-1G
CHF 158.80
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC6221-1G
CHF 158.80
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
bp
130-133
Iupac Name
2-amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)4-2-1-3-5(12)6(4)7(13)14/h1-3H,12H2,(H,13,14)
InChIKey
XZBQDBWIRHIZGJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-6-trifluoromethylbenzoic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)