Wichtige Dokumente
APO455837127
Apollo Scientific Ltd
4-Amino-3-fluorobenzyl bromide, N-BOC protected
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC53017-250MG
CHF 210.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC53017-250MG
CHF 210.50
Iupac Name
tert-butyl 4-(bromomethyl)-2-fluorophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H15BrFNO2/c1-12(2,3)17-11(16)15-10-5-4-8(7-13)6-9(10)14/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,15,16)
InChIKey
XXKQUYPKRKBDOL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-amino-3-fluorobenzyl-bromide-n-boc-protected
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)