Wichtige Dokumente
APO455836834
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC500090-250MG
CHF 231.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC500090-250MG
CHF 231.40
Iupac Name
4-chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C8H6ClF3O3S/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)15-16(13,14)8(10,11)12/h2-4H,1H3
InChIKey
GECYAQNQPGLIHX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-methylphenyl-trifluoromethanesulphonate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)