Merck
APO455836165
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3,5-difluorobenzoate
Größe auswählen
5 G
CHF 60.90
25 G
CHF 76.30
100 G
CHF 175.30
Lieferanten-SKU: PC4186-5G
CHF 60.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 60.90
25 G
CHF 76.30
100 G
CHF 175.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC4186-5G
CHF 60.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3,5-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4H,1H3
InChIKey
JBEJPGWPXIIQBB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-35-difluorobenzoate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-35-difluorobenzoate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)