Merck
APO455835768
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-nitrophenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.1
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
bp
37-39
Iupac Name
3-fluoro-2-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H4FNO3/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8(10)11/h1-3,9H
InChIKey
GAWNBKUTBVLIPL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-nitrophenol
Synonym
2-Fluoro-6-hydroxynitrobenzene
Boiling point
37-39
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-nitrophenol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)