Wichtige Dokumente
APO455835397
Apollo Scientific Ltd
2,4-Difluoro-DL-phenylalanine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC2874H-250MG
CHF 65.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC2874H-250MG
CHF 65.30
bp
224-226
Iupac Name
2,4-difluorophenylalanine
Inchi Code
1S/C9H9F2NO2/c10-6-2-1-5(7(11)4-6)3-8(12)9(13)14/h1-2,4,8H,3,12H2,(H,13,14)
InChIKey
UEFLPVKMPDEMFW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-dl-phenylalanine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)