Wichtige Dokumente
APO455835379
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-1-naphthoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC2868-1G
CHF 159.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC2868-1G
CHF 159.90
bp
213-216
Iupac Name
5-fluoro-1-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H7FO2/c12-10-6-2-3-7-8(10)4-1-5-9(7)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
InChIKey
FFZQPQHYIHFBID-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-1-naphthoic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)