Wichtige Dokumente
APO455835132
Apollo Scientific Ltd
3,5-Dichloro-4-fluorobenzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC2453-1G
CHF 89.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC2453-1G
CHF 89.50
Iupac Name
3,5-dichloro-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3Cl2FO2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
InChIKey
CRRHVMZOOBWYRG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dichloro-4-fluorobenzoic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)