Merck
APO455834906
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Größe auswählen
1 G
CHF 59.80
5 G
CHF 66.40
25 G
CHF 153.30
Lieferanten-SKU: PC1864FD-1G
CHF 59.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 59.80
5 G
CHF 66.40
25 G
CHF 153.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.05
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC1864FD-1G
CHF 59.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
243-245
Iupac Name
(4-chloro-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7ClFN.ClH/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6;/h1-3H,4,10H2;1H
InChIKey
DFRJZBWKVAXYRV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluorobenzylamine-hydrochloride
Synonym
(4-Chloro-2-fluorophenyl)methylamine hydrochloride
Boiling point
243-245
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluorobenzylamine-hydrochloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)