Wichtige Dokumente
APO455834213
Apollo Scientific Ltd
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzoyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC10084-1G
CHF 253.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC10084-1G
CHF 253.40
Iupac Name
2,4,6-trifluoro-3,5-dimethylbenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C9H6ClF3O/c1-3-6(11)4(2)8(13)5(7(3)12)9(10)14/h1-2H3
InChIKey
HTIPFTSPYMRXQN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dimethyl-246-trifluorobenzoyl-chloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)