Merck
APO455834136
Apollo Scientific Ltd
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 97.20
5 G
CHF 272.10
Lieferanten-SKU: PC0867-1G
CHF 97.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 97.20
5 G
CHF 272.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC0867-1G
CHF 97.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
bp
205-211
Iupac Name
2,3-difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4F2O3/c8-5-3(7(11)12)1-2-4(10)6(5)9/h1-2,10H,(H,11,12)
InChIKey
XIZIDHMVDRRFBT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-hydroxybenzoic-acid
Synonym
4-Carboxy-2,3-difluorophenol
Boiling point
205-211
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-hydroxybenzoic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)