Wichtige Dokumente
APO455833961
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-2-methylbenzylamine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC0359-1G
CHF 66.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC0359-1G
CHF 66.40
Iupac Name
5-fluoro-2-methylbenzylamine
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-6-2-3-8(9)4-7(6)5-10/h2-4H,5,10H2,1H3
InChIKey
KDOUBUZYGVSSLM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-methylbenzylamine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)