Merck
APO455833904
Apollo Scientific Ltd
2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl bromide
Größe auswählen
250 MG
CHF 60.90
1 G
CHF 95.00
5 G
CHF 228.10
Lieferanten-SKU: PC0212-250MG
CHF 60.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 60.90
1 G
CHF 95.00
5 G
CHF 228.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.92
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC0212-250MG
CHF 60.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(bromomethyl)-2,4-dichloro-5-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H4BrCl2F/c8-3-4-1-7(11)6(10)2-5(4)9/h1-2H,3H2
InChIKey
SXAZGVVUQUTRIS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dichloro-5-fluorobenzyl-bromide
Synonym
1-(Bromomethyl)-2,4-dichloro-5-fluorobenzene, alpha-Bromo-2,4-dichloro-5-fluorotoluene
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dichloro-5-fluorobenzyl-bromide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)