Merck
APO455833816
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-2-fluorobenzylamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.59
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-chloro-2-fluorobenzylamine
Inchi Code
1S/C7H7ClFN/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H,4,10H2
InChIKey
BFLBLJKULFDOTN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-fluorobenzylamine
Synonym
(5-Chloro-2-fluorophenyl)methylamine
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-fluorobenzylamine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)