Wichtige Dokumente
APO455833579
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-methoxyisonicotinate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR9474-250MG
CHF 59.80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR9474-250MG
CHF 59.80
bp
33-35
Iupac Name
methyl 2-methoxyisonicotinate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-11-7-5-6(3-4-9-7)8(10)12-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
KVFSHVOCUQNUNV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-methoxyisonicotinate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)