Merck
APO455832648
Apollo Scientific Ltd
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.1
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
60
Dichte
1.12
Iupac Name
4-methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H4N2O/c1-4-5(2-6)8-3-7-4/h3H,1H3
InChIKey
JZSLPQXOLZCAME-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methyl-13-oxazole-5-carbonitrile
Flash Point
162/763mm
Melting Point
60
Dichte
1.12
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methyl-13-oxazole-5-carbonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)