Merck
APO455832603
Apollo Scientific Ltd
1-(Morpholin-4-yl)-2-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
Größe auswählen
1 G
CHF 86.20
5 G
CHF 126.90
Lieferanten-SKU: OR6877-1G
CHF 86.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 86.20
5 G
CHF 126.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR6877-1G
CHF 86.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
63-65
Iupac Name
4-(1-piperazinylacetyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H19N3O2/c14-10(13-5-7-15-8-6-13)9-12-3-1-11-2-4-12/h11H,1-9H2
InChIKey
LISKJKUMLVQGKE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
96%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-morpholin-4-yl-2-piperazin-1-ylethan-1-one
Boiling point
63-65
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-morpholin-4-yl-2-piperazin-1-ylethan-1-one
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)