Merck
APO455831626
Apollo Scientific Ltd
2-Ethynyl-5-methoxypyrazine
Größe auswählen
250 MG
CHF 170.90
Lieferanten-SKU: OR53017-250MG
CHF 170.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 170.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR53017-250MG
CHF 170.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-ethynyl-5-methoxypyrazine
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c1-3-6-4-9-7(10-2)5-8-6/h1,4-5H,2H3
InChIKey
CGBDPVUIUFCVQS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethynyl-5-methoxypyrazine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethynyl-5-methoxypyrazine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)