Wichtige Dokumente
APO455831603
Apollo Scientific Ltd
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR5278-100MG
CHF 87.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR5278-100MG
CHF 87.30
Iupac Name
2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H10N2O2/c17-14(18)13-12(10-6-2-1-3-7-10)15-11-8-4-5-9-16(11)13/h1-9H,(H,17,18)
InChIKey
WJWJFXUNWPMQSU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-phenylimidazo12-apyridine-3-carboxylic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)