Wichtige Dokumente
APO455831262
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR46530-1G
CHF 60.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR46530-1G
CHF 60.90
bp
97.5
Iupac Name
methyl 2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO3/c1-12-7-4-5(8(11)13-2)3-6(9)10-7/h3-4H,1-2H3
InChIKey
DAPAXVAUEVRBGS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)