Wichtige Dokumente
APO455831136
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR45135-250MG
CHF 133.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR45135-250MG
CHF 133.50
Iupac Name
1-bromo-5-iodo-2-methoxy-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrIO/c1-5-3-6(10)4-7(9)8(5)11-2/h3-4H,1-2H3
InChIKey
QBWYZSWAPPFKHI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-4-iodo-6-methylanisole
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)