Wichtige Dokumente
APO455830745
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR40368-250MG
CHF 178.60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR40368-250MG
CHF 178.60
Iupac Name
3-chloro-6-methoxy-2-pyridinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O2/c1-13-5-3-2-4(8)6(10-5)7(12)11-9/h2-3H,9H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
BFKMRFYUGLTIAJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Flash Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)