Merck
APO455829958
Apollo Scientific Ltd
4-(tert-Butyl)phenyl isothiocyanate
Größe auswählen
1 G
CHF 59.80
Lieferanten-SKU: OR30261-1G
CHF 59.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 59.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR30261-1G
CHF 59.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-tert-butyl-4-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C11H13NS/c1-11(2,3)9-4-6-10(7-5-9)12-8-13/h4-7H,1-3H3
InChIKey
OCGNNCBNRBTUCG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-tert-butylphenyl-isothiocyanate
Flash Point
92-94/0.5mm
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-tert-butylphenyl-isothiocyanate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)