Wichtige Dokumente
APO455829954
Apollo Scientific Ltd
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR3025-1G
CHF 60.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR3025-1G
CHF 60.90
bp
120-123
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-10-7(8)4-6(9-10)5-2-3-5/h4-5H,2-3,8H2,1H3
InChIKey
YWHWPIRLFHZSFS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)