Wichtige Dokumente
APO455829748
Apollo Scientific Ltd
2-[4-(4,5-Dihydro-1,3-thiazol-2-yl)phenoxy]acetonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR29659-250MG
CHF 98.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR29659-250MG
CHF 98.30
bp
83-85
Iupac Name
[4-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)phenoxy]acetonitrile
Inchi Code
1S/C11H10N2OS/c12-5-7-14-10-3-1-9(2-4-10)11-13-6-8-15-11/h1-4H,6-8H2
InChIKey
GQEVWXYAFGXFEJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-45-dihydro-13-thiazol-2-ylphenoxyacetonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)