Wichtige Dokumente
APO455828833
Apollo Scientific Ltd
Benzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR23168-250MG
CHF 79.60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR23168-250MG
CHF 79.60
bp
74-76
Iupac Name
1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClO2S2/c9-13(10,11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5H
InChIKey
FKIIVBOPAHICHQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/benzobthiophene-2-sulphonyl-chloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)