Wichtige Dokumente
APO455828545
Apollo Scientific Ltd
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR2145-250MG
CHF 223.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR2145-250MG
CHF 223.70
bp
44-47
Iupac Name
1,2-dimethyl-1H-imidazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-7-3-5(8(4)2)11(6,9)10/h3H,1-2H3
InChIKey
HAULHCBIEFNHJS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/12-dimethyl-1h-imidazole-5-sulphonyl-chloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)