Merck
APO455828009
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 88.40
Lieferanten-SKU: OR16993-250MG
CHF 88.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 88.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.9
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR16993-250MG
CHF 88.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
200-202
Iupac Name
2-bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H2BrCl2NO2/c7-5-4(9)3(6(11)12)2(8)1-10-5/h1H,(H,11,12)
InChIKey
DSKHVZJZZXHWPU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
96%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-35-dichloroisonicotinic-acid
Boiling point
200-202
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-35-dichloroisonicotinic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)