Merck
APO455827235
Apollo Scientific Ltd
1-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride
Größe auswählen
1 G
CHF 113.70
Lieferanten-SKU: OR1390-1G
CHF 113.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 113.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR1390-1G
CHF 113.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
216-220
Iupac Name
2-(1H-imidazol-1-yl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3.2ClH/c6-1-3-8-4-2-7-5-8;;/h2,4-5H,1,3,6H2;2*1H
InChIKey
ZFRZYBZIYLHQTL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-2-aminoethyl-1h-imidazole-dihydrochloride
Boiling point
216-220
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-2-aminoethyl-1h-imidazole-dihydrochloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)