Merck
APO455826810
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-5-methyl-1H-imidazole
Größe auswählen
1 G
CHF 82.90
Lieferanten-SKU: OR1225-1G
CHF 82.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 82.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR1225-1G
CHF 82.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
140-143
Iupac Name
4-bromo-5-methyl-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C4H5BrN2/c1-3-4(5)7-2-6-3/h2H,1H3,(H,6,7)
InChIKey
APWKDMLCPWYWKA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-methyl-1h-imidazole
Boiling point
140-143
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-methyl-1h-imidazole
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)