Wichtige Dokumente
APO455826164
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR103629-250MG
CHF 163.20
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR103629-250MG
CHF 163.20
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO2S/c1-3-4(2)11-6(8)5(3)7(9)10/h8H2,1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
VYNRDZHHFONHMH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-45-dimethylthiophene-3-carboxylic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)