Wichtige Dokumente
APO455826143
Apollo Scientific Ltd
4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR10330-250MG
CHF 59.80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR10330-250MG
CHF 59.80
bp
240-250
Iupac Name
4-(aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10BNO2.ClH/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11;/h1-4,10-11H,5,9H2;1H
InChIKey
HUZNRXFJHYNUMV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-aminomethylbenzeneboronic-acid-hydrochloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)