Merck
APO444780875
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
Größe auswählen
100 MG
CHF 137.90
250 MG
CHF 257.80
1 G
CHF 585.60
Lieferanten-SKU: OR400429-100MG
CHF 137.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 137.90
250 MG
CHF 257.80
1 G
CHF 585.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR400429-100MG
CHF 137.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-bromo-6-methoxy-1H-benzo[d]imidazole
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-5-2-6(9)8-7(3-5)10-4-11-8/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
AAESOAJUKHUHAR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-6-methoxy-1h-benzimidazole
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-6-methoxy-1h-benzimidazole
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)