Merck
APO444780309
Apollo Scientific Ltd
2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine
Größe auswählen
100 MG
CHF 252.30
250 MG
CHF 379.90
Lieferanten-SKU: OR345146-100MG
CHF 252.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 252.30
250 MG
CHF 379.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR345146-100MG
CHF 252.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
70-72
Iupac Name
2-(benzyloxy)-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c14-11-7-4-8-13-12(11)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8,14H,9H2
InChIKey
BTQJWSSEBZRZKZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-benzyloxy-3-hydroxypyridine
Boiling point
70-72
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-benzyloxy-3-hydroxypyridine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)