Merck
APO443485371
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole
Größe auswählen
250 MG
CHF 324.90
1 G
CHF 937.60
Lieferanten-SKU: OR400381-250MG
CHF 324.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 324.90
1 G
CHF 937.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.48
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR400381-250MG
CHF 324.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-1H-benzo[d]imidazole
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-6-4(9)1-2-5-7(6)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
PQDFVUZVPCDZFJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-chloro-1h-benzimidazole
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-chloro-1h-benzimidazole
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)