Merck
APO428499493
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine
Größe auswählen
1 G
CHF 102.70
5 G
CHF 231.40
10 G
CHF 388.70
Lieferanten-SKU: PC302796-1G
CHF 102.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 102.70
5 G
CHF 231.40
10 G
CHF 388.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC302796-1G
CHF 102.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine
Inchi Code
1S/C8H9ClFNO/c1-12-7-3-2-6(10)5(4-11)8(7)9/h2-3H,4,11H2,1H3
InChIKey
AVAJULXALLCUQO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)