Wichtige Dokumente
APO428499457
Apollo Scientific Ltd
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC302762-1G
CHF 164.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC302762-1G
CHF 164.30
Iupac Name
[5-methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H8F3N/c1-7-2-3-9(10(11,12)13)8(6-7)4-5-14/h2-3,6H,4H2,1H3
InChIKey
MSMNXWTULYNSOL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)