Wichtige Dokumente
APO428499405
Apollo Scientific Ltd
4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC302744-1G
CHF 81.80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC302744-1G
CHF 81.80
bp
39-42
Iupac Name
1-(4-ethoxy-2,3-difluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H10F2O2/c1-3-14-8-5-4-7(6(2)13)9(11)10(8)12/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
YHGFVKNXGQWJMM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)