Merck
APO428499391
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride
Größe auswählen
1 G
CHF 101.60
5 G
CHF 225.90
10 G
CHF 378.80
Lieferanten-SKU: PC302739-1G
CHF 101.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 101.60
5 G
CHF 225.90
10 G
CHF 378.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.99
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC302739-1G
CHF 101.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H2Cl2F2O/c8-3-1-4(10)6(7(9)12)5(11)2-3/h1-2H
InChIKey
KHZDUKKKWXLPFY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-26-difluorobenzoyl-chloride
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-26-difluorobenzoyl-chloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)