Merck
APO428499310
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
bp
34-37
Iupac Name
2-(bromomethyl)-1-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H8BrF3O/c1-14-8-3-2-7(9(11,12)13)4-6(8)5-10/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
ZGKOXCPOSPRGFQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-trifluoromethylbenzyl-bromide
Boiling point
34-37
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-trifluoromethylbenzyl-bromide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)