Wichtige Dokumente
APO428499251
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-2,6-difluoroaniline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC303127-1G
CHF 287.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC303127-1G
CHF 287.50
Iupac Name
4-ethoxy-2,6-difluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H9F2NO/c1-2-12-5-3-6(9)8(11)7(10)4-5/h3-4H,2,11H2,1H3
InChIKey
WEVYXUJTENEFCM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)