Wichtige Dokumente
APO428499229
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC303105-1G
CHF 70.80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC303105-1G
CHF 70.80
bp
52-54
Iupac Name
2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3ClF3N/c9-7-3-1-2-6(5(7)4-13)8(10,11)12/h1-3H
InChIKey
DFPYRBFQHBGIKI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)