Wichtige Dokumente
APO428499203
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC303079-1G
CHF 103.80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC303079-1G
CHF 103.80
Iupac Name
4-chloro-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO2/c9-5-2-1-4(7(13)14)3-6(5)15-8(10,11)12/h1-3H,(H2,13,14)
InChIKey
HNOZOZSDXUHJCJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)