Merck
APO428499058
Apollo Scientific Ltd
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-[2-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H9F3O/c1-6-3-4-8(10(11,12)13)5-9(6)7(2)14/h3-5H,1-2H3
InChIKey
ZLDDSCHHMXTRHJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-5-trifluoromethylacetophenone
Piktogramme
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-5-trifluoromethylacetophenone
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)