Wichtige Dokumente
APO428498583
Apollo Scientific Ltd
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC302634-1G
CHF 96.10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC302634-1G
CHF 96.10
bp
134-137
Iupac Name
(6-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClFO3/c1-14-7-3-2-6(10)5(9(7)11)4-8(12)13/h2-3H,4H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
SZVJYTRCVDHYHX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)