Merck
APO428498494
Apollo Scientific Ltd
3-Ethoxy-2,4-difluorophenylacetic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 166.50
5 G
CHF 547.10
Lieferanten-SKU: PC302545-1G
CHF 166.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 166.50
5 G
CHF 547.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC302545-1G
CHF 166.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
bp
104-106
Iupac Name
(3-ethoxy-2,4-difluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10F2O3/c1-2-15-10-7(11)4-3-6(9(10)12)5-8(13)14/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
LVXUUVBVJDEIQZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-24-difluorophenylacetic-acid
Boiling point
104-106
Piktogramme
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-24-difluorophenylacetic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)