Merck
APO428498355
Apollo Scientific Ltd
4-Butoxy-2,6-difluorophenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-butoxy-2,6-difluorophenol
Inchi Code
1S/C10H12F2O2/c1-2-3-4-14-7-5-8(11)10(13)9(12)6-7/h5-6,13H,2-4H2,1H3
InChIKey
NZXOEPFBEOGOTJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-butoxy-26-difluorophenol
Piktogramme
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-butoxy-26-difluorophenol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)