Merck
APO428498317
Apollo Scientific Ltd
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.58
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClFO3/c1-13-5-3-2-4(9)6(7(5)10)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
LCBOXBUSYYCBLU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic-acid
Piktogramme
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)