Wichtige Dokumente
APO428498200
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC302251-1G
CHF 185.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC302251-1G
CHF 185.20
Iupac Name
[2-methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H10F3NO/c1-14-8-4-7(9(10,11)12)3-2-6(8)5-13/h2-4H,5,13H2,1H3
InChIKey
FEOVMOIWRLRBFP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethylbenzylamine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)